Imprimer
Tétrachlorure d'hafnium ≥99.9% (base métaux) (max. 0,5% Zr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hafnium tetrachloride
45612.14 45612.22 45612.36
45612.14EA 116 EUR
45612.14 45612.22 45612.36
Tétrachlorure d'hafnium ≥99.9% (base métaux) (max. 0,5% Zr)
Tétrachlorure d'hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 13499-05-3 Molecular Formula: Cl4Hf Formula Weight: 320.30 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Irritating Melting Point: 320° subl. Merck Reference: 14,4588 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011034
Formule: Cl₄Hf
Point de fusion: 320 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011034
Numéro CAS: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4588