Imprimer
Carbure de titane, nanopoudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44922.14 44922.22 44922.06
44922.14EA 201 EUR
44922.14 44922.22 44922.06
Carbure de titane, nanopoudre
Carbure de titane
CAS No.: 12070-08-5 Molecular Formula: CTi Formula Weight: 59.91 Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 35-45m2/g Density: 4.93 Appearance: Black Melting Point: ca 3140° Boiling Point: 4820° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011268
Formule: CTi
Point d'ébullition: 4820 °C
Point de fusion: ∼ 3140 °C
Densité: 4,93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011268
Numéro CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4
UN: 3178
ADR: 4.1,III