Imprimer
Carbure de titane ≥99.5% (base métaux), en poudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40178.18 40178.30 40178.A1
40178.18EA 88.4 EUR
40178.18 40178.30 40178.A1
Carbure de titane ≥99.5% (base métaux), en poudre
Carbure de titane
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-08-5 Molecular Formula: CTi Formula Weight: 59.91 Physical Form: Typically 2 Micron Powder Density: 4.93 Appearance: Dark grey Melting Point: ca 3140° Boiling Point: 4820° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011268
Formule: CTi
Point d'ébullition: 4820 °C
Point de fusion: ∼ 3140 °C
Densité: 4,93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011268
Numéro CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4
UN: 3178
ADR: 4.1,III