Hexafluoroantimonate d'argent ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 26042-64-8
Molecular Formula: AgSbF6
Formula Weight: 343.41
Physical Form: Powder/Lump
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to cream
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003401
Formule:
AgF₆Sb Densité: 4,65…4.85 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003401 Numéro CAS: 26042-64-8 EINECS: 247-429-1 UN: 3260 ADR: 8,III |