Imprimer
Hexafluorophosphate d'argent (I) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Silver hexafluorophosphate
11873.03 11873.06 11873.14
11873.03EA 77.3 EUR
11873.03 11873.06 11873.14
Hexafluorophosphate d'argent (I) ≥98%
Hexafluorophosphate d'argent (I)
Purity: 98% CAS No.: 26042-63-7 Molecular Formula: AgF6P Formula Weight: 252.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 102° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003415
Formule: AgF₆P
Point de fusion: 102 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003415
Numéro CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II