Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cuivre (II) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Formule:
C₁₀H₁₄CuO₄ Poids moléculaire: 261.76 g/mol Point d'ébullition: 160 °C (10 mmHg) Point de fusion: ∼ 286 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000016 Numéro CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |