Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cuivre (II) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
Formule:
C₁₀H₁₄CuO₄ Poids moléculaire: 261.76 g/mol Point d'ébullition: 160 °C (9.8 mmHg) Point de fusion: 245 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000016 Numéro CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Blue to blue-grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with Na2S2O3 | 97.5 to 102.5 % |
GC | ≥97.5 % |