Imprimer
Tétrafluoroborate d'argent (I) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025 8.18881.1000
8.18881.0005EA 121 EUR
8.18881.0005 8.18881.0025 8.18881.1000
Tétrafluoroborate d'argent (I) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrafluoroborate d'argent (I)
Formule: AgBF₄
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00003408
Numéro CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol