Tétrafluoroborate d'argent (I) ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Argentous tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 14104-20-2
Molecular Formula: AgBF4
Formula Weight: 194.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003408
Formule:
AgBF₄ Point de fusion: 200 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003408 Numéro CAS: 14104-20-2 EINECS: 237-956-5 UN: 3260 ADR: 8,II |