Imprimer
Tétrafluoroborate d'argent (I) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argentous tetrafluoroborate
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 239 EUR
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Tétrafluoroborate d'argent (I) 99%
Tétrafluoroborate d'argent (I)
Formule: AgBF₄
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003408
Numéro CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)