Imprimer
5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
02101474.2 02101474.5 0210147401
ICNA02101474.2EA 69.2 EUR
ICNA02101474.2 ICNA02101474.5 ICNA0210147401
5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide
5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Numéro MDL: MFCD00003986
Numéro CAS: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7