(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₁₂H₁₂ClNO₂S Poids moléculaire: 269.75 g/mol Point de fusion: 69…73 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003985 Numéro CAS: 605-65-2 EINECS: 210-092-6 UN: 3261 ADR: 8 II Indice Merck: 13,02840 |