Imprimer
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 98 EUR
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure 98%
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Poids moléculaire: 269.75 g/mol
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,02840
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA