Diméthyl(1-naphtyl)amine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
Purity: 99%
CAS No.: 86-56-6
Molecular Formula: C10H7N(CH3)2
Formula Weight: 171.24
Physical Form: Liquid
Density: 1.039
Refractive Index: 1.6230
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 145-147°/12mm
Merck Reference: 14,3252
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003919
Formule:
C₁₂H₁₃N Point d'ébullition: 145…147 °C (12 mmHg) Densité: 1,039 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003919 Numéro CAS: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 UN: 3082 ADR: 9,III Indice Merck: 14,3252 |