Imprimer
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19214.0B A19214.30
A19214.0BEA 129 EUR
A19214.0B A19214.30
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98%
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque
Purity: 98% CAS No.: 92-70-6 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Flash Point: 220°(428°F) Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 744100 Merck Reference: 14,4835 MDL No.: MFCD00004103
Formule: C₁₁H₈O₃
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…222 °C
Point éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004103
Numéro CAS: 92-70-6
EINECS: 202-180-8
Indice Merck: 14,4835