Imprimer
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050 149231000
ACRO149230050EA 30 EUR
ACRO149230050 ACRO149231000
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque 98%
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Poids moléculaire: 188.18 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 199…205 °C
Point éclair: >150 °C
Numéro MDL: MFCD00003960
Numéro CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
Indice Merck: 13,04859
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane)