Imprimer
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23951.14 B23951.22
B23951.14EA 50.7 EUR
B23951.14 B23951.22
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde 98%
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 708-06-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Boiling Point: 191-193°/27mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004005
Formule: C₁₁H₈O₂
Point d'ébullition: 191…193 °C (27 mmHg)
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004005
Numéro CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
ADR: 9,III