Imprimer
6-Bromo-2-naphtol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
A18535.18 A18535.09
A18535.18EA 129 EUR
A18535.18 A18535.09
6-Bromo-2-naphtol ≥97%
6-Bromo-2-naphtol
Purity: 97% CAS No.: 15231-91-1 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 1100270
Formule: C₁₀H₇BrO
Poids moléculaire: 223.07 g/mol
Point d'ébullition: 200…205 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004081
Numéro CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0