Imprimer
1-Bromo-2-naphtol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
A18692.14 A18692.22
A18692.14EA 53.3 EUR
A18692.14 A18692.22
1-Bromo-2-naphtol ≥97%
1-Bromo-2-naphtol
Purity: 97% CAS No.: 573-97-7 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 76-81° Beilstein Reference: 2044001
Formule: C₁₀H₇BrO
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003869
Numéro CAS: 573-97-7
EINECS: 209-363-1