Imprimer
Cérium (III) sulfate 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trisulfate de dicérium
378660500 378662500
ACRO378660500EA 150 EUR
ACRO378660500 ACRO378662500
Cérium (III) sulfate 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium (III) sulfate
Formule: Ce₂O₁₂S₃
Densité: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 13454-94-9
EINECS: 236-644-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Titration Complexometric 46.0 to 50.0 % (Ce)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %