Trisulfure de dicérium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cérium (III) sulfure
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-93-6
Molecular Formula: Ce2S3
Formula Weight: 376.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.02
Melting Point: 2100°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016007
Formule:
Ce₂S₃ Point de fusion: 2100 °C Densité: 5,02 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016007 Numéro CAS: 12014-93-6 EINECS: 234-603-7 UN: 3134 ADR: 4.3,III |