Trinitrate de praséodyme hexahydraté 99,99 REO basis, REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitrate de praséodyme (III) hexahydraté, Praséodyme (III) nitrate hexahydraté
Purity: 99.99%
CAS No.: 15878-77-0
Molecular Formula: Pr(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 435.01 (326.92anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149826
Formule:
N₃O₉Pr·6H₂O Poids moléculaire: 435.01 Point de fusion: 56 Densité: 2.233 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149826 Numéro CAS: 15878-77-0 EINECS: 233-796-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III |