Imprimer
Trisulfure de diméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32913.06 H32913.14
H32913.06EA 120 EUR
H32913.06 H32913.14
Trisulfure de diméthyle ≥98%
Trisulfure de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 3658-80-8 Molecular Formula: C2H6S3 Formula Weight: 126.26 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.600 Odour: Stench Boiling Point: 165-175° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039808
Formule: C₂H₆S₃
Point d'ébullition: 165…175 °C
Densité: 1,203
Point éclair: 52 °C (126 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039808
Numéro CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III