Imprimer
Sulfure de diisopropyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B21302.09 B21302.18
B21302.09EA 55 EUR
B21302.09 B21302.18
Sulfure de diisopropyle ≥99%
Sulfure de diisopropyle
Purity: 99% CAS No.: 625-80-9 Molecular Formula: C6H14S Formula Weight: 118.24 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4385 Odour: Stench Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 1731257 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008895
Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 119…120 °C
Densité: 0,814
Point éclair: 7 °C (44 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008895
Numéro CAS: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
ADR: 3,II