Imprimer
Diméthylsulfoxyde, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01900.0500EA 191 EUR
1.01900.0500 1.01900.1000_S 1.01900.2500 1.01900.1000
Diméthylsulfoxyde, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
Diméthylsulfoxyde
SupraSolv® solvents for headspace gas chromatography are developed particularly for the analysis of residual
solvents in drug substances, excipients and drug products according to ICH, Ph. Eur. and USP - SupraSolv® headspace solvents are tested for all residual solvents defined by the ICH.
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Indice Merck: 13,03285
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/L (20 °C)
Molar Mass 18.4 °C
Bulk Density 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0%(V)
Density 1.10 g/cm³ (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation Concentration 8.0 g/m³ (20 °C)
Viscosity Kinematic 2.14 mm²/s