Imprimer
Ammonium métavanadate ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
11091.30 11091.A1
11091.30EA 145 EUR
11091.30 11091.A1
Ammonium métavanadate ≥99% (base métaux)
Ammonium métavanadate
Purity: 99% CAS No.: 7803-55-6 Molecular Formula: NH4VO3 Formula Weight: 116.98 Physical Form: Powder Density: 2.33 Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,568 UN No.: 2859 MDL No.: MFCD00011430
Formule: NH₄VO₃
Poids moléculaire: 116.98 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Densité: 2.33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,568