Ammonium métavanadate 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NH₄VO₃ Densité: 2,33 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011430 Numéro CAS: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 UN: 2859 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,00572 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow to light green Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Cobalt (Co) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |