Imprimer
Hexafluorotitanate de diammonium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
43192.22 43192.14 43192.36
43192.22EA 500 EUR
43192.22 43192.14 43192.36
Hexafluorotitanate de diammonium ≥99.99% (base métaux)
Hexafluorotitanate de diammonium
Purity: 99.99% CAS No.: 16962-40-6 Molecular Formula: (NH4)2TiF6 Formula Weight: 197.95 Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00010888
Formule: H₈F₆N₂Ti
Poids moléculaire: 197.95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010888
Numéro CAS: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III