Imprimer
Hydrogénosulfate d'ammonium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 58.2 EUR
14485.14 14485.22 14485.36
Hydrogénosulfate d'ammonium ≥99.9% (base métaux)
Hydrogénosulfate d'ammonium
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Formule: H₅NO₄S
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146,9 °C
Densité: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051073
Numéro CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,00526