Hexafluorophosphate d'ammonium ≥99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 16941-11-0
Molecular Formula: NH4PF6
Formula Weight: 163.00
Physical Form: Powder
Density: 2.180
Appearance: Colourless to white
Melting Point: 198°
Solubility: Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone, methanol, ethanol, methyl acetate
Merck Reference: 14,526
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00064642
Formule:
H₄F₆NP Poids moléculaire: 163 g/mol Point de fusion: 198 Densité: 2.180 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064642 Numéro CAS: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 12,00557 |