Oxyde de triphénylphosphine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 791-28-6
Molecular Formula: C18H15OP
Formula Weight: 278.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 153-159°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 745854
MDL No.: MFCD00002080
Formule:
C₁₈H₁₅OP Point d'ébullition: 360 °C Point de fusion: 153…159 °C Densité: 1,200 Point éclair: 180 °C (356 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002080 Numéro CAS: 791-28-6 EINECS: 212-338-8 |