Imprimer
Oxyde de triphénylphosphine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
140430250 140431000 140435000
ACRO140430250EA 41.9 EUR
ACRO140430250 ACRO140431000 ACRO140435000
Oxyde de triphénylphosphine 99%
Oxyde de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅OP
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154…158 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002080
Numéro CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %