Imprimer
Ferrocène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 94.5 EUR
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferrocène 98%
Ferrocène
Formule: C₁₀H₁₀Fe
Point d'ébullition: 249 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 173…176 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001427
Numéro CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Indice Merck: 13,04070
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %