Imprimer
Butylferrocène 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): n-Butylferrocene
A16719.09 A16719.18
A16719.09EA 81.8 EUR
A16719.09 A16719.18
Butylferrocène 98
Butylferrocène
Purity: 98% CAS No.: 31904-29-7 Molecular Formula: C14H18Fe Formula Weight: 242.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 232°/630mm MDL No.: MFCD00001435
Formule: C₁₄H₉Fe
Poids moléculaire: 233.07 g/mol
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00001435
Numéro CAS: 31904-29-7
EINECS: 250-862-9