Hexafluorophosphate de tétraéthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 429-07-2
Molecular Formula: (C2H5)4NPF6
Formula Weight: 275.23
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00043179
Formule:
C₈H₂₀F₆NP Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043179 Numéro CAS: 429-07-2 EINECS: 207-056-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |