Imprimer
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tétrabutylamine hexafluorophosphate, Tétrabutylammonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
86879-100G 86879-25G
86879-100GEA 497 EUR
86879-100G 86879-25G
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium, Supelco®
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆F₆NP
Poids moléculaire: 387.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011748
Numéro CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 3263
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a6b8d3ef60bb5119538704653475d6ba5ec238&vid=20e9eafeb25c4c542d3bb6bd54a9a073d303481c&prid=web&clid=SAPDAM