Imprimer
Iodure de tétrapentylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrapentylammonium iodure, Tétrapentylamine iodure, Iodure de tétraamylammonium, Tétraamylamine iodure, Tétraamylammonium iodure
L14088.22 L14088.06 L14088.14
L14088.22EA 299 EUR
L14088.22 L14088.06 L14088.14
Iodure de tétrapentylammonium ≥98%
Iodure de tétrapentylammonium
Purity: 98% CAS No.: 2498-20-6 Molecular Formula: C20H44IN Formula Weight: 425.49 Melting Point: 135-139° Beilstein Reference: 3917412
Formule: C₂₀H₄₄IN
Poids moléculaire: 425.48 g/mol
Point de fusion: 135…139 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041980
Numéro CAS: 2498-20-6
EINECS: 219-688-0