Perchlorate de tétrahexylammonium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 4656-81-9
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NClO4
Formula Weight: 454.13
Physical Form: Crystalline
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00043185
Formule:
C₂₄H₅₂ClNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043185 Numéro CAS: 4656-81-9 EINECS: 225-095-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |