Perchlorate de tétrabutylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrabutylammonium perchlorate, Tétrabutylamine perchlorate
Purity: 99+%
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Formule:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Poids moléculaire: 341.92 g/mol Point de fusion: 210…217 °C Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038722 Numéro CAS: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1481 ADR: 5.1 II |