Chlorure de tétrapropylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 5810-42-4
Molecular Formula: C12H28ClN
Formula Weight: 221.87
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 240-242°
Solubility: Soluble in water, acetone
MDL No.: MFCD00038729
Formule:
C₁₂H₂₈ClN Point de fusion: 240…242 °C Densité: 1,0334 g/cm³ (3 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038729 Numéro CAS: 5810-42-4 EINECS: 227-375-5 |