Imprimer
Chlorure de dodécyltrimethylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16142.0025 8.16142.1000
8.16142.0025EA 75.5 EUR
8.16142.0025 8.16142.1000
Chlorure de dodécyltrimethylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄ClN
Poids moléculaire: 263.89 g/mol
Point de fusion: 248…249.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041974
Numéro CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 237 °C (decomposition)
Molar Mass 263.9 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials