Imprimer
Tétradécyltrimethylammonium bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40006.0025 8.40006.0100 8.40006.1000
8.40006.0025EA 43.4 EUR
8.40006.0025 8.40006.0100 8.40006.1000
Tétradécyltrimethylammonium bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,06419
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.4 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3