Imprimer
Tétradécyltrimethylammonium bromure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): MiTMAB, Bromure de tetradonium, Dynamin Inhibiteur II, TTAB, Bromure de tétradécyltrimethylammonium
L10294.14 L10294.22 L10294.36
L10294.14EA 31.8 EUR
L10294.14 L10294.22 L10294.36
Tétradécyltrimethylammonium bromure ≥98%
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Purity: 98% CAS No.: 1119-97-7 Molecular Formula: C17H38BrN Formula Weight: 336.40 Odour: Odourless Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 3633227 Merck Reference: 14,6336 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00011770
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Poids moléculaire: 336.394 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,06419