Imprimer
Tétradécyltrimethylammonium bromure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
229370050 229371000 229375000 229370025
ACRO229370050EA 41.6 EUR
ACRO229370050 ACRO229371000 ACRO229375000 ACRO229370025
Tétradécyltrimethylammonium bromure 99%
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,06419
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 250 °C
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %