Imprimer
Bromure de dodécyltrimethylammonium pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 78 EUR
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Bromure de dodécyltrimethylammonium pour la synthèse
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
Poids moléculaire: 308.35 g/mol
Point de fusion: 264…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN