Imprimer
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylamine tétrafluoroborate, Tétrabutylammonium tétrafluoroborate
A16688.06 A16688.22 A16688.14
A16688.06EA 49.9 EUR
A16688.06 A16688.22 A16688.14
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium ≥99%
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BF₄N
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011634
Numéro CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8