Imprimer
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(1,2-diphénylphosphino)propane
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 106 EUR
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) 97%
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₇H₂₆P₂
Point de fusion: 57…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003050
Numéro CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %