Imprimer
Arsenic (III) sulfure ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trisulfure de diarsenic
45616.06 45616.14
45616.06EA 91.6 EUR
45616.06 45616.14
Arsenic (III) sulfure ≥99.9% (base métaux)
Arsenic (III) sulfure
Purity: 99.9% CAS No.: 1303-33-9 Molecular Formula: As2S3 Formula Weight: 246.03 Physical Form: Powder Density: 3.43 Melting Point: 300° Boiling Point: 707° Merck Reference: 14,806 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00003435
Formule: As₂S₃
Point d'ébullition: 707 °C
Point de fusion: 300 °C
Densité: 3,43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003435
Numéro CAS: 1303-33-9
EINECS: 215-117-4
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,806