Imprimer
Bismuth (III) nitrate basique (≥79% Bi₂O₃)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bismuth hydroxyde nitrate oxyde
40476.14 40476.22 40476.36
40476.14EA 50.5 EUR
40476.14 40476.22 40476.36
Bismuth (III) nitrate basique (≥79% Bi₂O₃)
Bismuth (III) nitrate basique
CAS No.: 1304-85-4 Molecular Formula: Bi5O(OH)9(NO3)4 (approximate) Formula Weight: 1461.98 Physical Form: Powder Density: 6.04 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 260° dec. Solubility: Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute HNO3 and HCl Merck Reference: 14,1284 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00064844
Ceramic glazes and enamel fluxes
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Poids moléculaire: 1461.99 g/mol
Point de fusion: 260 °C (déc.)
Densité: 6.04
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II