Imprimer
Trioxyde de plomb et de titane ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lead titanium oxide, Lead(II) titanium oxide, Lead(II) titanate, Lead titanate (IV), Lead titanate
35671.18 35671.30
35671.18EA 117 EUR
35671.18 35671.30
Trioxyde de plomb et de titane ≥99.9% (base métaux)
Trioxyde de plomb et de titane
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-00-3 Molecular Formula: PbTiO3 Formula Weight: 303.09 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 7.520 Appearance: Yellow Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011159
Formule: O₃PbTi
Poids moléculaire: 303.08 g/mol
Point de fusion: 1120
Densité: 7.520
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011159
Numéro CAS: 12060-00-3
EINECS: 235-038-9
UN: 3288
ADR: 6.1 II